文件
EZSSGASK1
Millipore
用于EZ-Stream®泵的硅胶垫圈
To replace original gasket
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116500
NACRES:
NB.79
特點
repair kit
包裝
pkg of 1 numbers
製造商/商標名
EZ-Stream®
應用
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Stream®
一般說明
硅胶垫圈用于更换原装垫圈,确保 EZ-Stream® 真空泵的外壳和底板的密闭性,防止液体渗入泵内。EZ-Stream®真空泵是液体输送泵,具有紧凑的设计,这使该泵非常适合在工作台和层流罩中使用。
應用
硅胶垫圈确保EZ-Stream® 泵的外壳和底板之间的密闭性,该泵用于啤酒、乳品、瓶装水、药品分析、软饮料、苹果汁、运动饮料 & 葡萄酒的微生物分析。
法律資訊
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany