文件
CPMB01202
Milli-Q
Ion-Ex精制柱
L 30 cm (12 in.), For use with Milli-Q® bowl-style systems and Alpha-Q systems
同義詞:
Ion-Ex精制柱30 cm (12")
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
polypropylene
特點
removes ionized impurities from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
包裝
pkg of 2 units
長度
30 cm (12 in.)
相容性
for use with Alpha-Q (Before 1987)
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ion-Ex精制柱30 cm (12")是一种净水滤芯,适合Milli-Q® bowl-style和Alpha-Q系统。
特點和優勢
  • 进一步去除经反渗透、去离子或蒸馏处理水中的离子杂质。
  • 纯净聚丙烯及热粘合封盖,降低析出物污染风险。
  • 通过深层过滤技术进行纯化。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany