重要文件
CN1H71001
Millipore
Polygard® CART 10" CD7
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
polypropylene
品質等級
製造商/商標名
Polygard
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
孔徑
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
柱代碼
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
一般說明
Device Configuration: Cartridge
法律資訊
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany