材料
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Millipore Express®
特點
hydrophilic
技術
sterile filtration: suitable
長度
30 in.
寬度
2.7 in.
核心尺寸
, polysulfone
過濾面積
1.44 m2
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
柱代碼
Code 7
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany