文件
BX1673
Supelco
2-Butanone
OmniSolv®
同義詞:
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H8O
CAS號碼:
分子量::
72.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-159-0
蒸汽壓力
105 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.05% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
pH值
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
轉變溫度
flash point -4 °C
溶解度
292 g/L
密度
0.805 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤329 nm
紫外吸收
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 344 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
相關類別
應用
BX1673P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 329 nm1.00AU maxUV Abs. at 335 nm0.30AU maxUV Abs. at 344 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off329nm maxWater (H2O)0.05% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
30.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-1 °C - closed cup