文件
AX0442
Supelco
Reagent Alcohol
82.0-86.0% ethanol basis, Reagent
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H6O
CAS號碼:
分子量::
46.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
product name
Alcohol, Reagent
品質等級
化驗
82.0-86.0% ethanol basis
形狀
liquid
成份
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
Water, 7-8%
顏色
APHA: ≤20
轉變溫度
flash point 17 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Reagent
外觀
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
分析報告
Assay (Ethanol): 82.0-86.0%
Assay (Isopropyl alcohol): 4.0-6.0%
Assay (Methanol): 3.5-5.5%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 7-8%
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
62.6 °F - closed cup
閃點(°C)
17 °C - closed cup