抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, monkey
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Tmc1(13409)
一般說明
跨膜通道样蛋白1(UniProt:Q8R4P5;又称贝多芬蛋白,耳聋蛋白,跨膜耳蜗表达蛋白1,TMC1)由鼠物种的Tmc1(又称Bth,dn)基因编码(基因ID:13409)编码。TMC1是一种多通道膜蛋白,可形成耳蜗毛细胞正常功能所需的离子通道。在耳蜗内毛细胞和外毛细胞以及前庭终器的感觉神经上皮中检测到。在皮质,小脑,眼睛,结肠,卵巢和睾丸中也报告了其表达。它从胚胎第14天到小鼠出生后第1天在颞骨中低水平表达,并在第5、10和20天显着增加(8至16倍),然后持续表达直至第90天。已经报告了在小鼠中通过选择性剪接产生的TMC1的两种亚型。Tmc1基因的突变会导致人类和小鼠的听力损失。杂合子从小鼠的第20天开始显示出进行性毛细胞变性,导致内毛细胞严重耗竭和外毛细胞分散丧失,并从第30天左右开始逐渐丧失Preyer反射。纯合子显示内毛细胞几乎完全变性,并且在任何年龄都很少或没有Preyer反射。
特異性
该兔多克隆抗体可检测鼠视网膜中的跨膜通道样蛋白1。它靶向N末端区域20个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于来自鼠跨膜通道样蛋白1 N末端胞质结构域的20个氨基酸。
表位:胞质域
應用
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100 的稀释液在COS-7细胞中检测到TMC1。
免疫荧光分析:代表性批次在P9小鼠外毛细胞(OHC)中检测到TMC1(Kurima, K., et. al. (2015).Cell Rep.12(10):1606-17)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在COS-7细胞中检测到TMC1(Labay, V., et. al. (2010).Biochemistry.49(39):8592-8)。
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:1,000稀释液在用Fugene和TMCx-cherry cDNA瞬时转染的HEK293细胞中检测到TMC1(由Angela Ballesteros博士提供)。
免疫荧光分析:代表性批次在表达TMC1-GFP的COS-7转染细胞中检测到TMC1(由Angela Ballesteros博士提供)。
免疫荧光分析:代表性批次在P9小鼠外毛细胞(OHC)中检测到TMC1(Kurima, K., et. al. (2015).Cell Rep.12(10):1606-17)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在COS-7细胞中检测到TMC1(Labay, V., et. al. (2010).Biochemistry.49(39):8592-8)。
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:1,000稀释液在用Fugene和TMCx-cherry cDNA瞬时转染的HEK293细胞中检测到TMC1(由Angela Ballesteros博士提供)。
免疫荧光分析:代表性批次在表达TMC1-GFP的COS-7转染细胞中检测到TMC1(由Angela Ballesteros博士提供)。
抗TMC1,目录号ABN1649是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向跨膜通道样蛋白1,已被检验可用于免疫细胞化学,免疫荧光和蛋白质印迹。
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在小鼠视网膜组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500的稀释液在10 µg小鼠视网膜组织裂解物中检测到TMC1。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500的稀释液在10 µg小鼠视网膜组织裂解物中检测到TMC1。
標靶描述
观察分子量为〜90 kDa;计算分子量为87.26 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
兔多克隆抗血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1