重要文件
ABE1947
Sigma-Aldrich
抗-PRDM9
from rabbit
同義詞:
Histone-lysine N-methyltransferase PRDM9, EC: 2.1.1.43, PR domain zinc finger protein 9, PR domain-containing protein 9
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PRDM9(56979)
相關類別
一般說明
组蛋白赖氨酸N-甲基转移酶PRDM9(UniProt:Q9NQV7;EC:2.1.1.43,PR结构域锌指蛋白9,含PR结构域的蛋白9,PRDM9)由人的PRDM9(又称PFM6)基因编码(基因ID:56979)编码。PRDM9是一种锌指蛋白,可催化组蛋白H3赖氨酸4三甲基化(H3K4me3),但缺乏对组蛋白H3的赖氨酸4进行单甲基化和二甲基化的能力。H3赖氨酸-4甲基化在早期减数分裂前期的基因转录激活中起着至关重要的作用。PRDM9包含多个域,包括Kruppel相关框(KRAB)域(aa 23-86),SSX抑制域(SSXRD),PRD1-BF1和RIZ同源区,SET(PR/SET)域的子类(aa 244-358)和C2H2锌指的串联阵列。锌指阵列识别短序列基序,导致局部H3K4me3和减数分裂重组热点活性。据报告,PRDM9在哺乳动物物种内部和之间都是高度多态的。结果表明,PRDM9中大多数天然存在的序列多态性改变了与DNA接触的氨基酸的鉴别和/或与DNA结合锌指结构域中单个指的数量和排列。这使得PRDM9变体能够靶向大量的DNA序列,从而扩大重组位点的分布。(参考文献:Baker, CL et al. (2015).PLoS Genet 11(9): e1005512).
特異性
该兔多克隆抗体可检测人和小鼠细胞中的组蛋白赖氨酸N-甲基转移酶PRDM9。它靶向N末端一半191个氨基酸内的表位。
免疫原
GST标记的重组片段,对应于人组蛋白赖氨酸N-甲基转移酶PRDM9 N端一半的191个氨基酸。
應用
抗PRDM9,目录号ABE1947是一种高度特异性的兔多克隆抗体,其靶向人和鼠细胞中的组蛋白-赖氨酸N-甲基转移酶PRDM9,并已被测试用于蛋白质印迹。
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:代表性批次在野生型小鼠睾丸组织裂解物中检测到PRDM9,但在KO小鼠睾丸组织裂解物中未检测到(由Guccione Lab @ A*STAR( Institute of Molecular Cell Biology, IMCB)提供)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在野生型小鼠睾丸组织裂解物中检测到PRDM9,但在KO小鼠睾丸组织裂解物中未检测到(由Guccione Lab @ A*STAR( Institute of Molecular Cell Biology, IMCB)提供)。
品質
通过蛋白质印迹对小鼠睾丸组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL该抗体在10 µg小鼠睾丸组织裂解液中检测到PRDM9。
標靶描述
观察分子量为〜90 kDa;计算分子量为103.37 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
亲和纯化
形式:纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
水污染物質分類(WGK)
WGK 1