重要文件
ABC851
Sigma-Aldrich
抗-MACC1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Metastasis-associated in colon cancer protein 1, SH3 domain-containing protein 7a5, MACC1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MACC1(346389)
一般說明
与结肠癌相关的转移蛋白1,也称为含SH3结构域的蛋白7a5,由基因MACC1编码,是肝细胞生长因子(HGF)-HGF受体(MET)途径的关键调节因子。 该途径涉及细胞生长,上皮间质转化,血管生成,细胞运动性,侵袭性和转移。与正常组织或腺瘤相比,在恶性组织(全部阶段的结肠癌以及肝脏和肺部转移)中发现MACC1的表达显著上调。MACC1是结肠癌转移的早期和关键预后指标,与年龄,性别,肿瘤浸润,淋巴结状态和淋巴管浸润无关。除了参与MET受体的信号转导外,MACC1还连接MET信号传导和凋亡。MACC1也可能是结肠直肠癌治疗的重要治疗靶标。
免疫原
与人MACC1的中心区域相对应的KLH偶联的合成肽。
表位:中心区域
應用
免疫组化分析:2.5 μg/mL代表性批次在人肝脏组织中检出MACC1。
免疫荧光分析:20 μg/mL代表性批次在人肝脏细胞中检测到MACC1。
抗MACC1抗体是针对MACC1的抗体,用于蛋白质印迹,IHC&免疫荧光。
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹在小鼠肝脏组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 μg/ml的该抗体在小鼠肝脏组织裂解物中检测到MACC1。
標靶描述
观察值〜93 kDa。 在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
在含有PBS和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中的纯化兔多克隆。
抗原亲和纯化
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2