Key Documents
ABC521
Sigma-Aldrich
抗-Rab21抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Ras-related protein Rab-21
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human, rat
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RAB21(23011)
一般說明
RAB21是小GTPase超家族的成员,在整联蛋白受体复合物的再循环及其内在化中至关重要。因此,RAB21在细胞粘附和细胞迁移以及胞质分裂的正确完成中很重要,这需要特别注意粘附细胞以协调整联蛋白的释放和再循环以及它们在胞质分裂过程中从ECM基质中的释放。RAB21主要是细胞质或胞质器定位蛋白,其精确位置将随细胞周期和细胞分裂阶段而变化。RAB21广泛表达,特别是在肠道和毛细血管的细胞中,其中细胞分裂和细胞形态变化很常见。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于小鼠Rab21。
應用
研究子类别
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白质印迹分析:该抗体代表性批次的1:1000稀释液在A431,C2C12,HEK293,HeLa,HepG2,Jurkat,L6,小鼠脑,NIH/3T3,PC12,PC3和RAW264.7细胞裂解物中检测到Rab21。该抗体不能检测人胎盘或Huvec细胞裂解物中的Rab21。
蛋白质印迹分析:该抗体的代表性批次在黑素细胞膜区室裂解物中检测到Rab21(Ohbayashi et al., (2012) Mol Biol Cell.23(4):669-678).
该抗Rab21抗体经过验证可用于蛋白质印迹以检测Rab21。
品質
通过蛋白质印迹法对PC12细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1000的稀释液在10 µg PC12细胞裂解液中检测到Rab21。
標靶描述
观察值~24 kDa。
在一些裂解物中可能观察到未表征的条带。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
抗原亲和纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1