文件
ABC232
Sigma-Aldrich
抗-LC3抗体
serum, from rabbit
同義詞:
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, MAP1A/MAP1B LC3 A, Microtubule-associated protein 1 li
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, rat, mouse
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
LC3A 由重链和多个轻链亚基组成。自噬所必需的分子机制在所有的真核生物中都是高度保守的,这是因为自噬体膜形成过程中蛋白质的高度保守。最近,酵母 Apg8p 及其大鼠同系物 LC3-II 被鉴定为自噬体膜的加工形式必需成分。此外,酵母和人蛋白质均以两种修饰形式存在,这些修饰形式是由一系列翻译后修饰产生的,包括在保守的 Gly 残基后关键的 C 末端裂解,较小的加工形式与自噬体膜有关。结果表明,LC3-II 的三种人同工型具有不同的调节作用,可能具有不同的生理功能。在各种细胞中经翻译后产生两种形式的 LC3A,称为 LC3-I 和 -II。LC3-I 是胞质的,而 LC3-II 是膜结合的。
免疫原
对应于人LC3的线性肽。
應用
抗LC3抗体是针对LC3的抗体,可用于蛋白质印迹。
研究子类别
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白质印迹分析:代表性批次的1;1,000稀释液在10 µg小鼠胚胎成纤维细胞组织裂解物和MCF-7细胞裂解物中检测到LC3。
品質
通过蛋白质印迹在NIH/3T3细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000的稀释液在10 µg NIH/3T3细胞裂解物中检测到LC3。
標靶描述
观察值〜16 kDa。 LC3可以以约15 kDa的双峰形式出现,表明LC3-I&LC3-II都存在。 在某些裂解物中,未表征的条带可能出现在〜39和〜55 kDa处。
聯結
替代品:MABC177;MABC176
外觀
兔多克隆血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
NIH/3T3细胞裂解物
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rosalba Siracusa et al.
International journal of molecular sciences, 22(10) (2021-06-03)
Endometriosis is a gynecological condition affecting patients in reproductive age. The aim of this paper was to assess the effects of the autophagy and mitophagy induction in a rat model of endometriosis. Endometriosis was induced by the injection of uterine
Ribosomal protein mutations induce autophagy through S6 kinase inhibition of the insulin pathway.
Heijnen, HF; van Wijk, R; Pereboom, TC; Goos, YJ; Seinen, CW; van Oirschot et al.
PLoS Genetics null
Rui Kong
Cell biology international, 44(9), 1945-1956 (2020-05-26)
Non-small-cell lung carcinoma (NSCLC) continues to top the list of cancer mortalities worldwide. The role of circular RNAs (circRNAs) in tumorigenesis has been increasingly appreciated, although it is relatively unexplored in NSCLC. Herein, we reported the role of hsa_circ_0085131 in
Aleksandra V Borodkina et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(1), 117-127 (2015-12-05)
Previously we demonstrated that endometrium-derived human mesenchymal stem cells (hMESCs) via activation of the ATM/p53/p21/Rb pathway enter the premature senescence in response to oxidative stress. Down regulation effects of the key components of this signaling pathway, particularly ATM and p53
Florie A Mar et al.
Autophagy, 11(3), 527-537 (2015-03-10)
Telomere dysfunction plays a complex role in tumorigenesis. While dysfunctional telomeres can block the proliferation of incipient cancer clones by inducing replicative senescence, fusion of dysfunctional telomeres can drive genome instability and oncogenic genomic rearrangements. Therefore, it is important to
文章
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.