重要文件
AB3245-I
Sigma-Aldrich
抗TopBP1
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
DNA topoisomerase 2-binding protein 1, DNA topoisomerase II-beta-binding protein 1, DNA topoisomerase II-binding protein 1, TopBP1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TOPBP1(11073)
一般說明
在人体内,DNA拓扑异构酶2结合蛋白1(UniProt Q92547;又称DNA拓扑异构酶IIβ结合蛋白1、DNA拓扑异构酶II结合蛋白1、TopBP1)由TopBP1(又称KIAA0259)基因(基因ID 11073)编码。DNA及时复制和染色体准确分离对于维持基因组完整性以避免癌症和其他遗传疾病至关重要。TopBP1在介导有丝分裂过程中的DNA加工、减少DNA损伤向G1子细胞传递中起重要作用。与跨损伤合成支架因子Rev1或K164泛素化PCNA将跨损伤聚合酶招募到停滞的复制叉处不同,TopBP1在有丝分裂进入时形成病灶,标记复制不完全区域与Rev1和PCNA无关的DNA非计划合成位点并促进DNA非计划合成。在G1期,TopBP1病灶持续转化成53BP1核小体(NB),在有丝分裂进入前,TopBP1精确的时间损耗导致下一个细胞周期中53BP1 NB的形成。人TopBP1包含八个BRCA1 C末端(BRCT)结构域(a.a. 101-189、195-284、354-444、548-633、641-738、900-991、1259-1351、1389-1486)和两个核定位信号(NLS)基序(a.a. 852-858、1517-1520)。TopBP1 BRCT1/2介导的与磷酸化Rad9的相互作用是TopBP1依赖性ATR(共济失调毛细血管扩张和Rad3相关)激活的必要条件,而TopBP1 BRCT6与磷酸化转录因子E2F1相互作用抑制E2F1响应DNA损伤的活性。BRCT6还靶向聚(ADP-核糖)聚合酶1(PARP-1)的聚(ADP-核糖基)化。先天性免疫调节因子STAT-5被HIV感染细胞中的人乳头瘤病毒(HPV)蛋白激活,导致HPV基因组扩增所需的TopBP1转录和ATR途径激活上调。
特異性
该兔多克隆抗体靶向人TopBP1 BRCA1 C末端(BRCT)第六与第七结构域之间的区域。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人TopBP1的BRCT结构域6与7之间区域的序列。
應用
免疫沉淀分析:10 µg代表批次可免疫沉淀500 µg HeLa细胞裂解物中的TopBP1。
抗TopBP1抗体(目录号AB3245-I)是靶向DNA拓扑异构酶2结合蛋白1(TopBP1)的高度特异性兔多克隆抗体,已经采用免疫沉淀和蛋白印迹法进行了测试。
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过对HeLa细胞裂解物进行蛋白印迹分析而进行评估。
蛋白印迹分析:2 µg/mL抗体可在10 µg HeLa细胞裂解物中检测到TopBP1。
標靶描述
观测值~180 kDa。计算值170.7 kDa。在一些裂解物中可能会观察到未鉴定的条带。
外觀
亲和纯化。
用含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液纯化兔多克隆抗体
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:参见特定批次的数据手册。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1