文件
96100048
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
製造商/商標名
Vantage
技術
protein purification: suitable
長度
50 cm (19.7 in.)
直徑
2.2 cm (0.9 in.)