文件
8.52212
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met(O₂)-OH
Novabiochem®
同義詞:
Fmoc-Met(O₂)-OH, N-α-Fmoc-L-methionine-sulfone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H21NO6S
CAS號碼:
分子量::
403.45
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥90.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C20H21NO6S/c1-28(25,26)11-10-18(19(22)23)21-20(24)27-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
KJLKPACOHZKRFM-SFHVURJKSA-N
一般說明
Standard building block for introduction of methionine sulfone residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
聯結
Replaces: 04-12-1113
分析報告
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 3.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
非天然胺基酸,也就是天然存在或化學合成的非蛋白質胺基酸,作為現代藥物發現研究的工具,正變得越來越重要。