蒸汽壓力
72 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
215 °C
效力
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-9.3 % (v/v)
pH值
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
轉變溫度
flash point -11 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Appearance of substance (visual): clear
Colour number: ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Colour number: ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test