重要文件
8.45024
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
同義詞:
Benzyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7Cl
CAS號碼:
分子量::
126.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
蒸汽壓力
1.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
585 °C
效力
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-14 % (v/v)
bp
179.3 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
轉變溫度
flash point 67 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI 密鑰
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Colour (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.100
Identity (IR): passes test