重要文件
8.44008
Sigma-Aldrich
叔丁基甲基醚
for synthesis
同義詞:
叔丁基甲基醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
88.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
216-653-1
bp:
55.3 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
268 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
460 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
運動黏度
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
轉變溫度
flash point -28 °C
溶解度
42 g/L
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI 密鑰
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于合成
應用
合成级叔丁基甲醚。CAS 1634-04-4,EC编号216-653-1,化学式(CH₃)₃COCH₃。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup