文件
8.43877
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
for synthesis
同義詞:
Sodium tetrafluoroborate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
BF4Na
CAS號碼:
分子量::
109.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
237-340-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
crystals
mp
384 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI 密鑰
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1