文件
8.43791
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trihydroxybenzene
for synthesis
同義詞:
1,2,4-Trihydroxybenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6O3
CAS號碼:
分子量::
126.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
208-575-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
137-140 °C
密度
1.45 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
InChI 密鑰
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 137 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3