Key Documents
8.41843
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
for synthesis
同義詞:
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H20N2
CAS號碼:
分子量::
144.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-878-5
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
bp
166-167 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 46 °C
密度
0.792 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3/p+2
InChI 密鑰
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-P
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.794
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup