About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H14S
CAS號碼:
分子量::
118.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352113
酶委員會索引編號:
203-873-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
8.6 hPa
品質等級
形狀
liquid
expl. lim.
1-51 % (v/v)
bp
141-142 °C/1013 hPa
mp
-102 °C
轉變溫度
flash point 28 °C
密度
0.838 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup