重要文件
8.41567
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
for synthesis
同義詞:
2,5-Dimethylbenzothiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NS
CAS號碼:
分子量::
163.24
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-404-4
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
crystals
效力
957 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
40-42 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H9NS/c1-6-3-4-9-8(5-6)10-7(2)11-9/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
XHANCLXYCNTZMM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup