重要文件
8.41355
Sigma-Aldrich
Isophthalonitrile
for synthesis
同義詞:
Isophthalonitrile, Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H4N2
CAS號碼:
分子量::
128.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
210-933-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.014 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
162-163 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N#Cc1cc(ccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
InChI 密鑰
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1