About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H17N
CAS號碼:
分子量::
115.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
204-655-5
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
pH值
11.45 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
142-144 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 54 °C
密度
0.768 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC(CCCCC)C
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
應用
- Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol:研究用2-庚胺通过HPLC方法定量分析磷霉素氨丁三醇,表明它可用于药物分析(M Piponski et al., 2022)。
- Multi-step biocatalytic strategies for chiral amino alcohol synthesis:讨论各种手性胺(包括2-庚胺)的合成,强调它制备复杂有机分子的作用(MF Villegas-Torres et al., 2015)。
- Determination of the Dissociation Constants (pKa) of Eight Amines:研究各种胺(包括2-庚胺)的pKa值,对于了解它在不同环境中的化学行为有重要意义(VSPV Alluri et al., 2023)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup