重要文件
8.22010
Sigma-Aldrich
1-Decen
for synthesis
同義詞:
1-Decen, 1-Decylene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)7CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
140.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
酶委員會索引編號:
212-819-2
蒸汽壓力
1.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
自燃溫度
210 °C
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-5.9 % (v/v)
折射率
n20/589 1.4214
運動黏度
1.1 cSt(20 °C)
bp
170.5 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
轉變溫度
flash point 49 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI 密鑰
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44.0 °C - closed cup