文件
8.22000
Sigma-Aldrich
1-Chlorooctadecane
for synthesis
同義詞:
1-Chlorooctadecane, Stearyl chloride, Octadecyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)17Cl
CAS號碼:
分子量::
288.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
222-207-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °C
mp
20-23 °C
轉變溫度
flash point 110 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChI 密鑰
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 20 °C
Melting range (upper value): ≤ 23 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C