文件
8.21987
Sigma-Aldrich
Chloroethane
for synthesis
同義詞:
Chloroethane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
64.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
酶委員會索引編號:
200-830-5
蒸汽壓力
1342 hPa ( 20 °C)
形狀
gas
自燃溫度
510 °C
expl. lim.
3.6-14.8 % (v/v)
bp
12 °C/1013 hPa
mp
-142 °C
轉變溫度
flash point -43 °C
溶解度
5.8 g/L (slow decomposition)
密度
0.92 g/cm3 at 6 °C
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI 密鑰
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
Chloroethane for synthesis. CAS 75-00-3, molar mass 64.51 g/mol.
分析報告
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
-50.0 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1