蒸汽壓力
133 hPa ( 20 °C)
品質等級
bp
76.7 °C/1013 mbar
mp
-96 °C
轉變溫度
flash point 177 °C
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3
InChI 密鑰
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.650 - 1.670
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.650 - 1.670
Identity (IR): passes test