Key Documents
8.21745
Sigma-Aldrich
trans-Decahydronaphthalene
for synthesis
同義詞:
trans-Decahydronaphthalene, trans-Decalin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18
CAS號碼:
分子量::
138.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
207-771-4
蒸汽壓力
4.2 hPa ( 20 °C)
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
255 °C
expl. lim.
0.7-4.9 % (v/v)
bp
185 °C/1008 hPa
mp
-32.5--31.5 °C
轉變溫度
flash point 54 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChI 密鑰
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.869 - 0.871
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup