文件
8.21222
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylaniline
for synthesis
同義詞:
2,3-Dimethylaniline, vic.-o-Xylidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2,3-(CH3)2C6H3NH2
CAS號碼:
分子量::
121.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
201-755-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.13 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
545 °C
expl. lim.
1-2.7 % (v/v)
mp
2 °C
轉變溫度
flash point 96 °C
溶解度
1.5 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.991 - 0.993
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup