Key Documents
8.20869
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl phenyl ketone
for synthesis
同義詞:
2-Naphthyl phenyl ketone, Phenyl 2-naphthyl ketone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H12O
CAS號碼:
分子量::
232.28
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
211-410-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
bp
398 °C
mp
80-82 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C17H12O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12H
InChI 密鑰
SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3