重要文件
8.20575
Sigma-Aldrich
2,7-Fluorenediammonium dichloride
for synthesis
同義詞:
2,7-Fluorenediammonium dichloride, 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H14Cl2N2
CAS號碼:
分子量::
269.17
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
236-924-8
品質等級
mp
260-310 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2.ClH/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12;/h1-4,6-7H,5,14-15H2;1H
InChI 密鑰
COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3