文件
8.20534
Sigma-Aldrich
5,5-Diphenylhydantoin
for synthesis
同義詞:
5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H12N2O2
CAS號碼:
分子量::
252.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
200-328-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
自燃溫度
550 °C
效力
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
292-295 °C
體積密度
400‑450 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI 密鑰
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3