品質等級
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
密度
2.70 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test