文件
8.20002
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
同義詞:
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(OCH3)2
CAS號碼:
分子量::
90.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
208-589-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
200 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
liquid
效力
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
63-65 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
轉變溫度
flash point -17 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1