蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
flakes
自燃溫度
>320 °C
效力
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
58-63 °C
轉變溫度
flash point 240 °C
溶解度
500 g/L
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400‑500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
聚乙二醇20000(PEG-20000)可作为扩孔剂,用于通过水热法制备介孔La2O3催化剂。PEG 20000可改善La2O3催化剂颗粒的碱度、结晶度、比表面积和分散性。改性后的催化剂对于碳酸二甲酯和甘油的酯交换反应的催化性能更强。
还可用作:
还可用作:
- 表面活性剂,用于各种方法合成纳米材料,控制纳米结构的大小和形态。
- 载体,用于制备零价铁-PEG纳米复合材料(Fe/PEG),用于去除水性溶液中的Pb(II)。
分析報告
熔程(下限值): ≥ 62 °C
熔程(上限值): ≤ 66 °C
羟值:4 - 7
平均分子量:16000 - 28000
熔程(上限值): ≤ 66 °C
羟值:4 - 7
平均分子量:16000 - 28000
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
281.5 °F - closed cup
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Polyethylene Glycol 20000-Supported Zero-Valent Iron Nanoparticle for Removal of Pb (II) from Aqueous Solutions: Characteristics, Kinetic and Thermodynamic Studies
Science of Advanced Materials, 8(10), 1878-1886 (2016)
Monodisperse mesoporous La2O3 flakes for the synthesis of glycerol carbonate by efficiently catalyzing the transesterification of dimethyl carbonate with glycerol
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 128(2), 763-778 (2019)
Hydrothermal synthesis of hexagonal magnesium hydroxide nanoflakes
Materials Research Bulletin, 51, 35-39 (2014)
Microwave-assisted rapid synthesis of γ-cyclodextrin metal-organic frameworks for size control and efficient drug loading
Crystal Growth & Design, 17(4), 1654-1660 (2017)