重要文件
8.1887A
Sigma-Aldrich
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
同義詞:
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
H4AlLi
CAS號碼:
分子量::
37.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352306
酶委員會索引編號:
240-877-9
品質等級
形狀
powder
mp
125 °C (decomposition)
密度
0.917 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400 kg/m3
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI 密鑰
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
應用
Lithium aluminium hydride (powder) for synthesis. CAS 16853-85-3, EC Number 240-877-9, chemical formula LiAlH₄.
分析報告
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react. 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1