文件
8.18841
Sigma-Aldrich
1-Chlorpropane
for synthesis
同義詞:
1-Chlorpropane, Propyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H7Cl
CAS號碼:
分子量::
78.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
208-749-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
373 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
520 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.6-11.1 % (v/v)
mp
-122 °C
轉變溫度
flash point -18 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,889 - 0,893
Identity (IR): conforms
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup