蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
395 °C (DIN 51794)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.1-11.4 % (v/v)
pH值
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
180-182 °C/1013 hPa
mp
18-20 °C
轉變溫度
flash point 96 °C (DIN 51758)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+
InChI 密鑰
OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
分析報告
异构体含量(GC, area%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.000 - 1.005
水(K. F.): ≤ 2.0 %
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.000 - 1.005
水(K. F.): ≤ 2.0 %
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup