文件
8.18773
Sigma-Aldrich
4-Nonanol
for synthesis
同義詞:
4-Nonanol, Pentyl propyl carbinol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH2CH3
CAS號碼:
分子量::
144.25
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
227-679-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 74 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
IXUOEGRSQCCEHB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Eduardo Coelho et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-07)
Knowledge of composition of beverages volatile fraction is essential for understanding their sensory attributes. Analysis of volatile compounds predominantly resorts to gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Often a previous concentration step is required to quantify compounds found at