Key Documents
8.18739
Sigma-Aldrich
3-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
同義詞:
3-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 3-methylphenyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
3-(CH3)C6H4NCS
CAS號碼:
分子量::
149.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352118
酶委員會索引編號:
210-677-6
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
bp
243 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 106 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
BDPQUWSFKCFOST-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.102
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
222.8 °F - closed cup
閃點(°C)
106 °C - closed cup