重要文件
8.18567
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide
for synthesis
同義詞:
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H6O
CAS號碼:
分子量::
58.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
200-879-2
蒸汽壓力
588 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
430 °C (DIN 51794)
效力
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
1243 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-37 % (v/v)
bp
34-35 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
轉變溫度
flash point -37 °C
密度
0.829 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-25°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI 密鑰
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +13.0 - +15.0 °
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup