文件
8.18284
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
for synthesis
同義詞:
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2,5-(OH)2-C6H3COCH3
CAS號碼:
分子量::
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
207-716-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
199-202 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI 密鑰
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3