重要文件
8.18028
Sigma-Aldrich
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
for synthesis
同義詞:
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H40N2O10
CAS號碼:
分子量::
432.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352401
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
轉變溫度
flash point 110 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
InChI 密鑰
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.036
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3