推薦產品
pH值
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
274 °C
溶解度
500 g/L
體積密度
610 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -77.0 - -74.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -77.0 - -74.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1