Merck
全部照片(3)
文件
8.16001
Sigma-Aldrich
L -精氨酸 单盐酸盐
for synthesis
同義詞:
(S)-(+)-2-氨基-5-[(氨基亚甲基)氨基]戊酸 单盐酸盐, (S)-(+)-精氨酸 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
210.66
Beilstein:
3631658
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
214-275-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 Pa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (silver nitrate titration)
形狀
solid
效力
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
溶解度
730 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1250 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI 密鑰
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
生化/生理作用
一氧化氮合成酶的底物,可以转化为瓜氨酸和一氧化氮 (NO)。通过与一氧化氮相关的机理诱导胰岛素释放。
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +21.5 - +23.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1