Key Documents
8.14961
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
for synthesis
同義詞:
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H9NO
CAS號碼:
分子量::
195.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
427-840-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.022 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
193-199 °C
溶解度
12.7 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChI 密鑰
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3