重要文件
8.14889
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
for synthesis
同義詞:
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
236-657-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
bp
140 °C/1013 hPa
密度
1.278 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S(CCO)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI 密鑰
HHIWVLZQIJUIPJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide for synthesis. CAS 13457-98-2, molar mass 188.68 g/mol.
分析報告
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Identity (IR)passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup