文件
8.14114
Sigma-Aldrich
二水糖精钠盐
for synthesis
同義詞:
二水糖精钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4NNaO3S · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
241.20
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
204-886-1
NACRES:
NA.22
品質等級
效力
14200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
轉變溫度
flash point >200 °C
溶解度
1000 g/L
體積密度
600‑800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI 密鑰
NAUHOSQQKJTUAX-UHFFFAOYSA-M
應用
  • Zn2+电化学中的糖精阴离子:研究糖精钠提高电池锌负极性能的作用,表示它可用于电解质改性以获得更好的储能解决方案(Xi et al., 2021)。
  • 小鸡对糖精混合物的行为反应:研究小鸡对糖精与奎宁混合物的喜好,涉及感官科学和增味研究(Yoshida et al., 2018)。
分析報告
含量测定(HPLC₄,以无水物计): ≥ 99.0 %
水分(KF):13.0% - 15.0 %
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1