重要文件
8.14079
Sigma-Aldrich
Iodotrimethylsilane
(stabilised) for synthesis
同義詞:
Iodotrimethylsilane, Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
200.1
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
240-171-0
品質等級
轉變溫度
flash point -31 °C
密度
1.47 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI 密鑰
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
(stabilised) for synthesis
應用
Iodotrimethylsilane (stabilised) for synthesis. CAS 16029-98-4, EC Number 240-171-0, chemical formula (CH₃)₃SiI.
分析報告
Assay (argentometric)≥ 95.0 %Identity (IR)passes test
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-23.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-31 °C - closed cup